Learn More
3-Aminooxetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15214874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15214874 250 mg 250 miligramos
15224874 500 mg 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214874 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451212500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21635-88-1
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.09
Clave InChI OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
PubChem CID 9833923
Nombre IUPAC oxetan-3-amina
SMILES C1C(CO1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminooxetane
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 24°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminooxetane, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.