Learn More
3-Aminooxetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483768 250 mg 250 miligramos
15493768 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57248.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73.095 g/mol
It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21635-88-1
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.095
Número MDL MFCD08544363
Clave InChI OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
PubChem CID 9833923
Nombre IUPAC oxetan-3-amina
SMILES C1C(CO1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminooxetane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.05 g/mL
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido