Learn More
Ácido 3-aminooxetano-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433798 250 mg 250 miligramos
15443798 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57291.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138650-24-5 | C4H7NO3 | 117.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138650-24-5
Fórmula molecular C4H7NO3
Peso molecular (g/mol) 117.104
Número MDL MFCD11035888
Clave InChI LXRNYRAHXDUNKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxetanecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-oxetane-3-carboxylic acid, acmc-20a7wi, 3-amino-3-oxetanecarboxylic acid, 3-aminooxetane-3-carboxylic acid
PubChem CID 15024256
Nombre IUPAC ácido 3-aminooxetano-3-carboxílico
SMILES C1C(CO1)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
Punto de fusión 205°C to 210°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo