Learn More
3-Aminometiltetrahidrofurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10705462 5 g Frasco de vidrio 5 g
10451050 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10705462 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433000050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 165253-31-6 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165253-31-6
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD08234925
Clave InChI CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran-3-yl methanamine, tetrahydro-3-furanmethanamine, tetrahydrofuran-3-ylmethylamine, 3-furanmethanamine, tetrahydro, 1-tetrahydrofuran-3-ylmethanamine, c-tetrahydro-furan-3-yl-methylamine, 3-aminomethyl oxolane, 3-aminomethyl tetrahydrofuran, tetrahydrofur-3-yl methylamine, c-tetrahydrofuran-3-yl methylamine
PubChem CID 10898660
Nombre IUPAC oxolan-3-ilmetanamina
SMILES C1COCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminomethyltetrahydrofuran
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 65.0°C (15.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminomethyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.