Learn More
Ácido 3-aminometilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminomethylbenzoic Acid |
| CAS | 2393-20-6 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(Aminomethyl)benzoic Acid, α-Amino-m-toluic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NCc1cccc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(aminometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 151.163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.063 |