Learn More
3-(Aminometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Aminomethyl)pyridine |
| CAS | 3731-52-0 |
| Fórmula molecular | C6H8N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinylmethyl)amine, 1-(Pyridin-3-yl)methanamine, 3-(Aminomethyl)pyridine, 3-Picolylamine, NSC 59706, Picolamine, 3-Picolylamine, 3-Pyridinemethylamine, 3-Pyridylmethanamine, 3-Pyridylmethylamine, N-(3-Pyridylmethyl)amine, Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, beta-Pyridylmethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2 |
| SMILES | NCc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | piridin-3-ilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0687 |