Learn More
3-(Aminomethyl)pyridine, 99+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10489390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml; frasco de vidrio
Código de producto.
10489390 100 ml; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10489390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104081000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Aminomethyl)pyridine
Nombre de nota 99+%
CAS 3731-52-0
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H8N2
Índice de refracción 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00006412
Cantidad 100 mL
Sinónimo 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamine
Clave InChI HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CN=C1)CN
Nombre IUPAC piridin-3-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 108.144
PubChem CID 31018
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Liquid