Learn More
3-(Aminometil)piridina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450028 25 g 25 g
11460028 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23634.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3731-52-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
It finds its application as a rubefacient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como rubefaciente.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Soluble en cloroformo, acetato de etilo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire, el dióxido de carbono y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3731-52-0
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00006412
Clave InChI HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamine
PubChem CID 31018
Nombre IUPAC piridin-3-ilmetanamina
SMILES C1=CC(=CN=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Aminomethyl)pyridine
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.062
pH 11 to 12
Punto de ebullición 226°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.551
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 108056
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water. Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Aminomethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinemethanamine