Learn More
Hidrocloruro de éster metílico de ácido 3-aminometil-benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10300593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10300593 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10433113 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10462644 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10300593 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07352CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17841-68-8
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Clave InChI UOWRPTFJISFGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-aminomethyl benzoate hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hcl, methyl 3-amino methyl benzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate hcl, benzoic acid, 3-aminomethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate, chloride, pubchem11178
PubChem CID 2794825
Nombre IUPAC 3-(aminometil)benzoato de metilo; hidrocloruro
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 95%