Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(aminometil)benzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15431819 1 g 1 g
15441819 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15431819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64546.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as pharmaceutical intermediate. Derivatives of benzylamine and benzamidine were found to be competitive inhibitors of the proteolytic enzymes trypsin, plasmin, and thrombin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Se ha descubierto que los derivados de la benzilamina y la benzamidina eran inhibidores competitivos de las enzimas proteolíticas tripsina, plasmina y trombina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 876-03-9
Fórmula molecular C8H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 187.623
Número MDL MFCD03791117
Clave InChI SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hcl, 3-aminomethyl-benzoic acid hydrochloride, acmc-209tzp, 3-aminomethyl benzoic acid hcl, 3-carboxybenzylamine hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid hcl salt, 3-aminomethyl benzoic acid, chloride, 3-aminomethyl benzoicacid hydrochloride
PubChem CID 16218772
Nombre IUPAC ácido 3-(aminometil)benzoico; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Punto de fusión 242°C to 244°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3697656
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido