Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(aminometil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490546 250 mg 250 miligramos
15480546 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53284.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352525-94-1 | C7H11BClNO2 | 187.43 g/mol
3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride is used as intermediates. Hydroxybenzene boronic acids are involved in suzuki miyaura reactions. It is a arylboronic acid. 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, can be an effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ácido 3-(aminometil)bencenoborónico se utiliza como intermedio. Los ácidos hidroxibenceno borónicos participan en las reacciones de Suzuki Miyaura. Es un ácido arilborónico. El ácido 3-fluoro-4-hidroxibencenoborónico puede ser un catalizador eficaz para la amidación y esterificación de ácidos carboxílicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Refrigerar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352525-94-1
Fórmula molecular C7H11BClNO2
Peso molecular (g/mol) 187.43
Número MDL MFCD02093050
Clave InChI NPTBTFRGCBFYPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hcl, 3-aminomethylphenyl boronic acid hcl, boronic acid, 3-aminomethyl phenyl-, hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid, hcl
PubChem CID 16427085
Nombre IUPAC ácido [3-(aminometil)fenil]borónico;clorhidrato
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)CN)(O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Punto de fusión 248°C to 250°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.43
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride