Learn More
3-(Aminometil)-5-cloroanilina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Aminomethyl)-5-chloroaniline |
| CAS | 683740-35-4 |
| Fórmula molecular | C7 H9 Cl N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-5-chlorobenzenemethanamine, 3-Amino-5-chlorobenzylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9ClN2/c8-6-1-5(4-9)2-7(10)3-6/h1-3H,4,9-10H2 |
| SMILES | NCc1cc(N)cc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(aminometil)-5-cloroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 156.613 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.045 |