Learn More
3-(Aminomethyl)-1-methylindole, 95%, Acros Organics™
Código de producto. 15284248 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15284248 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15284248 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450490010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Aminomethyl)-1-methylindole
CAS 19293-60-8
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula molecular C10H12N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, 1-methylindol-3-yl methanamine, 1-methyl-3-indolemethylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, c-1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-1-methylindol-3-yl methanamine, n-methyl-3-aminomethyl-indol, 1-methyl-1h-indole-3-methanamine
Clave InChI NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CN
Nombre IUPAC (1-metilindol-3-il)metanamina
Peso molecular (g/mol) 160.22
PubChem CID 3934542
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza ≥94.0% (HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Aminomethyl)-1-methylindole, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.