Learn More
3-Aminometil-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479607 1 g 1 g
15489607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52832.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 162167-97-7 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-aminometil-1-Boc-piperidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162167-97-7
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.309
Número MDL MFCD01317792
Clave InChI WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylpiperidine, 1-boc-3-aminomethyl piperidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-3-aminomethyl-piperidine, 3-aminomethyl-1-boc-piperidine, 3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-aminomethylpiperidine, 1-n-boc-3-aminomethyl-piperidine
PubChem CID 2756483
Nombre IUPAC 3-(aminometil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%