Learn More
3-Aminoisoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10748045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10748045 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10386314 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748045 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133530050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1750-42-1 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1750-42-1
Fórmula molecular C3H4N2O
Peso molecular (g/mol) 84.08
Número MDL MFCD00038814
Clave InChI RHFWLPWDOYJEAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminoisoxazole, isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 3-amino isoxazole, isoxazolamine, 3-amineisoxazole, aminoisoxazole, 3-aminoisoxazol, 3-amino-1,2-oxazole, amino-isoxazole
PubChem CID 1810216
Nombre IUPAC 1,2-oxazol-3-amina
SMILES C1=CON=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoisoxazole
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.08
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminoisoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.