Learn More
3-aminoisoxazol-4-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile |
| CAS | 258518-65-9 |
| Fórmula molecular | C4 H3 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N3O/c5-1-3-2-8-7-4(3)6/h2H,(H2,6,7) |
| SMILES | N=C1NOC=C1C#N |
| Nombre IUPAC | 3-imino-1,2-oxazol-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 109.086 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.028 |