Learn More
3-Aminoisoxazol-4-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10527183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10527183 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10097722 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10153234 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10527183 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04524CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 258518-65-9
Fórmula molecular C4H3N3O
Peso molecular (g/mol) 109.09
Número MDL MFCD00221024
Clave InChI LNFYBZNMQYBIIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminoisoxazole-4-carbonitrile, 4-isoxazolecarbonitrile,3-amino
PubChem CID 2797779
Nombre IUPAC 3-amino-1,2-oxazol-4-carbonitrilo
SMILES NC1=NOC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.09
Porcentaje de pureza 97%