Learn More
Ácido 3-aminoisonicotínico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15525266 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15525266 5 g 5 g
15515266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15525266 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457690050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7579-20-6
Fórmula molecular C6H5N2O2
Peso molecular (g/mol) 137.12
Número MDL MFCD00137840
Clave InChI FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
Nombre IUPAC ácido 3-aminopiridina-4-carboxílico
SMILES NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoisonicotinic acid
Punto de fusión 275.0°C to 276.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminoisonicotinic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación