Learn More
Ácido 3-aminoisonicotínico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10223572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10223572 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10061884 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10223572 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00054DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7579-20-6
Fórmula molecular C6H5N2O2
Peso molecular (g/mol) 137.12
Número MDL MFCD00137840
Clave InChI FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
Nombre IUPAC ácido 3-aminopiridina-4-carboxílico
SMILES NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoisonicotinic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 95%