Learn More
Ácido 3-aminohidantoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminohydantoic Acid |
| CAS | 138-07-8 |
| Fórmula molecular | C3H7N3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Amino-N-(aminocarbonyl)glycine, 1-(Carboxymethyl)hydrazinecarboxamide, N-Amino-N-carbamoylglycine, [1-(Aminocarbonyl)hydrazino]acetic Acid, 2-[1-(Aminocarbonyl)hydrazinyl]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7N3O3/c4-3(9)6(5)1-2(7)8/h1,5H2,(H2,4,9)(H,7,8) |
| SMILES | NN(CC(=O)O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[amino(carbamoil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 133.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0487 |