Learn More
3-aminociclohexanol (mezcla cis/trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminocyclohexanol(cis/trans mixture) |
| CAS | 6850-39-1 |
| Fórmula molecular | C6H13NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cyclohexanol, 3-amino-, 3-Aminocyclohexanol, (3-Hydroxycyclohexyl)amine, 1-Amino-3-hydroxycyclohexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-6,8H,1-4,7H2 |
| SMILES | NC1CCCC(O)C1 |
| Nombre IUPAC | 3-aminociclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |