Learn More
3-Aminocrotononitrilo, 96 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10606742 100 g Frasco de plástico 100 g
10626932 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10606742 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152451000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1118-61-2 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-61-2
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00008071,MFCD00008071
Clave InChI DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
PubChem CID 5325263
Nombre IUPAC (Z)-3-aminobut-2-enonitrilo
SMILES C\C(N)=C/C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminocrotononitrile
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(NH2)=CHCN
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 660
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminocrotononitrile, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminocrotononitrile