Learn More
3-Aminocumarina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13525040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13525040 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 13525040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449510010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminocoumarin
CAS 1635-31-0
Punto de fusión 135.0°C to 139.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
Clave InChI QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
Nombre IUPAC 3-aminocromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 161.16
PubChem CID 74217
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminocoumarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación