Learn More
3-Aminocumarina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368905 100 mg 100 miligramos
11358905 500 mg 500 miligramos
11499830 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14031.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1635-31-0 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1635-31-0
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00016965
Clave InChI QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
PubChem CID 74217
Nombre IUPAC 3-aminocromen-2-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminocoumarin
Punto de fusión 135°C to 137°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 128033
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%