Learn More
3-aminocatecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminocatechol |
| CAS | 20734-66-1 |
| Fórmula molecular | C6H7NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Aminopyrocatechol, 2,3-Dihydroxyaniline, 3-Amino-1,2-benzenediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H,7H2 |
| SMILES | OC(C(O)=CC=C1)=C1N |
| Nombre IUPAC | 3-aminobenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 125.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.05 |