Learn More
3-[(Aminocarbonil)amino]-5-[4-(4-morfolinilmetil)fenil]-2-tiofenocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-5-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide |
| CAS | 494772-86-0 |
| Fórmula molecular | C17H20N4O3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4O3S/c18-16(22)15-13(20-17(19)23)9-14(25-15)12-3-1-11(2-4-12)10-21-5-7-24-8-6-21/h1-4,9H,5-8,10H2,(H2,18,22)(H3,19,20,23) |
| SMILES | O=C(N)C(S1)=C(NC(N)=O)C=C1C2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 3-(carbamoilamino)-5-[4-(morfolin-4-ilmetil)fenil]tiofeno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 360.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1256 |