Learn More
Cloruro de 3-(aminocarbonil)-1H-indol-5-aminio, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632653
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10632653 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10632653 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP01297DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-Amine hydrochloride 0.5 hydrate
CAS 306936-36-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H10ClN3O
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-amino-1h-indole-3-carboxamide hydrochloride, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-aminium chloride, 5-aminoindole-3-carboxamide, chloride, 5-amino-1h-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech, 5-amino-1h-indole-3-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride 0.5 hydrate, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride hemihydrate
Clave InChI GCGFMKAKROLCMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)C(=CN2)C(=O)N.Cl
Nombre IUPAC 5-amino-1H-indol-3-carboxamida; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 211.649
PubChem CID 24229789
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.66
Porcentaje de pureza 97%