Learn More
3-aminobutan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 2867-59-6 |
| Fórmula molecular | C4H11NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-aminobutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 89.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.08 |