Learn More
Clorhidrato de 3-aminobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobiphenyl Hydrochloride |
| CAS | 2113-55-5 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N . HCl |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 3-Aminobiphenyl HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N.ClH/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10;/h1-9H,13H2;1H |
| SMILES | Cl.NC1=CC=CC(=C1)C=2C=CC=CC2 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilanilina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 205.68338 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0658 |