Learn More
Clorhidrato de 3-aminobifenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15407917 1 g 1 g
15417917 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15407917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51027.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2113-55-5
Fórmula molecular C12H12ClN
Peso molecular (g/mol) 205.685
Número MDL MFCD00068358
Clave InChI FFNBBUJVAUTTPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-biphenyl-3-amine hydrochloride, 3-aminobiphenyl hydrochloride, 3-phenylaniline hydrochloride, 1,1'-biphenyl-3-amine, hydrochloride, biphenyl-3-amine hcl, 3-aminobiphenyl, hcl, m-xenylamine hydrochloride, 3-biphenylamine hydrochloride, biphenyl-3-amine hydrochloride, biphenyl-3-ylamine hydrochloride
PubChem CID 12219023
Nombre IUPAC 3-fenilanilina;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobiphenyl hydrochloride
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.69