Learn More
3-aminobifenil-d9, TRC
Product Code. 30321545
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30321545 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30321545 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA60177525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Aminobiphenyl-d9
CAS 1020718-93-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H9 H2 N
Cantidad 25 mg
Sinónimo [1,1'-Biphenyl-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-d9]-3-amine, 3-Biphenylamine (ring-D9), (1,1'-Biphenyl-3-yl)amine (ring-D9), 3-Amino-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-nonadeuterio-1,1'-biphenyl, 3-Aminobiphenyl (ring-D9), 3-Phenylaniline (ring-D9), m-Aminobiphenyl (ring-D9), m-Phenylaniline (ring-D9)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c(N)c2[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)anilina
Peso molecular (g/mol) 178.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1456
Porcentaje de pureza >95