Learn More
Alcohol 3-aminobencil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392067 5 g 5 g
11302077 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07847.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
3-Aminobenzyl alcohol, is used as a reagent in the synthesis of quinone analogs as dynamin GTPase inhibitors. Also used as a reagent in the synthesis of pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazines as novel hedgehog signaling pathway inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 3-aminobencil se utiliza como reactivo en la síntesis de los análogos de quinona como inhibidores de la GTPasa dinamina. También se utiliza como reactivo en la síntesis de las pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazinas como nuevos inhibidores de la vía de señalización Hedgehog.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1877-77-6
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00007817
Clave InChI OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
PubChem CID 80293
Nombre IUPAC (3-aminofenil)metanol
SMILES NC1=CC=CC(CO)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzyl alcohol
Punto de fusión 91°C to 95°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2205844
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza ≥98%