Learn More
Alcohol 3-aminobencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387600 5 g Frasco de vidrio 5 g
10390254 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1877-77-6
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00007817
Clave InChI OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
PubChem CID 80293
Nombre IUPAC (3-aminofenil)metanol
SMILES NC1=CC=CC(CO)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91.0°C to 95.0°C
Color Beige o beige grisáceo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CH2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 619
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.