Learn More
3-aminobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30320645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320645 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30320645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA59172025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Fórmula molecular C7 H6 F3 N
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-(Trifluoromethyl)aniline, Niflumic Acid Imp. C (EP), Flutamide Imp. D (EP), Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 3-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), m-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Amino-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)phenylamine, 3-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Aminobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)aniline, m-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, m-Aminobenzal fluoride, m-Aminobenzotrifluoride, m-Trifluoromethylaniline, NSC 4540, α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 161.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0452