Learn More
3-aminobenzotrifluoruro-D4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzotrifluoride ring-d4 |
| CAS | 1219802-14-8 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H2 F3 N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(Trifluoromethyl)aniline-2,4,5,6-D4, 3-(Trifluoromethyl)aniline-d4, 3-Aminobenzotrifluoride-D4, α,α,α-Trifluoro-m-toluidine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(c1[2H])C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0703 |