Learn More
3-Aminobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431768 10 g 10 g
11441768 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13995.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2237-30-1
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00007756
Clave InChI NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
PubChem CID 16702
Nombre IUPAC 3-aminobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzonitrile
Punto de fusión 51°C to 53°C
Punto de ebullición 290°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Almond-like
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 99%