Learn More
Éster metílico del ácido 3-aminobenzoico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzoic acid ring-d4 methyl ester |
| CAS | 911132-57-5 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H5 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,4,6-d4 acid, 5-amino-, methyl ester (9CI), 3-(Methoxycarbonyl)aniline-2,4,5,6-d4, 3-Aminobenzoic-2,4,5,6-d4 acid methyl ester, 3-Aminobenzoic-d4 acid methyl ester, 3-Aminobenzoic acid-d4 methyl ester, 3-Carbomethoxyaniline-2,4,5,6-d4, Methyl 3-aminobenzoate-d4, Methyl 3-aminobenzoate-2,4,5,6-D4, Methyl m-aminobenzoate-d4, m-Aminobenzoic acid-d4 methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(C(=O)OC)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | metil 3-amino-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0884 |