Learn More
Ácido 3-aminobenzoico, TRC
Código de producto. 30136444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136444 100 g 100 g
30011794 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA591490100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-05-8
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Sinónimo 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Benzoic acid, 3-amino- (9CI, ACI), 3-Aminobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, m-amino- (8CI), 3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, Aniline-3-carboxylic acid, m-Aminobenzoic acid, m-Anthranilic acid, m-Carboxyaniline, m-Carboxyphenylamine, MeSH ID: D062368, NSC 15012
Nombre IUPAC Ácido 3-aminobenzoico
SMILES Nc1cccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzoic acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477