Learn More
Ácido 3-aminobenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30051813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051813 100 mg 100 miligramos
30049071 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051813 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-aminobenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzoic acid
CAS 99-05-8
Nombres de analitos o componentes 3-Aminobenzoic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Mesalazine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
SMILES Nc1cccc(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-aminobenzoico
Peso molecular (g/mol) 137.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0477 g/mol