Learn More
Ácido 3-aminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365269 100 g 100 g
11375269 500 g 500 g
11355269 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11365269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19540.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
It finds its application as crystalline Intermediate for azo dyes, pharmaceuticals, and X-ray contrast media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como cristalino intermediario para colorantes azoicos, productos farmacéuticos y medios de contraste de rayos X.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C y 5,9 g/l. La solubilidad en metanol caliente es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-05-8
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00007795
Clave InChI XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
Nombre IUPAC Ácido 3-aminobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzoic acid
Punto de fusión 172°C to 179°C
Densidad 1.51
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 471603
Índice Merck 14,421
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 5.9g/L. Solubility in hot methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%