Learn More
3-Aminobencenosulfonamida, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474907 25 g 25 g
11464907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21857.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-18-0 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-18-0
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00035781
Clave InChI JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
Nombre IUPAC 3-aminobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzenesulfonamide
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza ≥97%