Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-aminobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452050 5 g 5 g
11442050 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28448.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 210907-84-9 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 210907-84-9
Fórmula molecular C12H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 219.09
Número MDL MFCD03453668
Clave InChI YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
PubChem CID 2734655
Nombre IUPAC 3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 87°C to 93°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 97%