Learn More
Clorhidrato de ácido 3-aminobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449357 5 g 5 g
15439357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52595.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85006-23-1 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ácido 3-aminobencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85006-23-1
Fórmula molecular C6H9BClNO2
Peso molecular (g/mol) 173.40
Número MDL MFCD00191748
Clave InChI QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
PubChem CID 2763241
Nombre IUPAC ácido (3-aminofenil)borónico; clorhidrato
SMILES Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.41
Porcentaje de pureza 98%