Learn More
Ácido 3-aminobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409687 1 g 1 g
15419687 5 g 5 g
15429687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15409687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52909.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30418-59-8 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-aminobencenoborónico se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica. Es un ácido borónico que puede utilizarse para la investigación bioquímica.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar alejado de agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30418-59-8
Fórmula molecular C6H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 136.945
Número MDL MFCD00007755
Clave InChI JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid
PubChem CID 92269
Nombre IUPAC ácido (3-aminofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzeneboronic acid
Punto de fusión 138°C to 143°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible).
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.95
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminobenzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (m-Aminophenyl)metaboric acid