Learn More
Diclorhidrato de 3-aminobenzamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzamidine Dihydrochloride |
| CAS | 37132-68-6 |
| Fórmula molecular | C7H11Cl2N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | m-Aminobenzamidine Dihydrochloride, 3-Aminobenzenecarboximidamide Hydrochloride (1:2), 3-Aminobenzimidamide Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H |
| SMILES | NC1=CC=CC(C(N)=N)=C1.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno de 3-aminobenzimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 208.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.03 |