Learn More
3-aminobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzamide |
| CAS | 3544-24-9 |
| Fórmula molecular | C7H8N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | m-Amino-benzamide, 3-Amino-benzamide, 3-(Aminocarbonyl)aniline, 3-Carbamoylaniline, 3-Carboxamidoaniline, NSC 36962, SR 4294, WD 97-000835, [3-(Aminocarbonyl)phenyl]amine, m-Aminobenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1cccc(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-aminobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0637 |