Learn More
3-Aminobenzamide, MedChemExpress
Descripción
3-Aminobenzamide (PARP-IN-1) is a potent inhibitor of PARP with IC50 of appr 50 nM in CHO cells, and acts as a mediator of oxidant-induced myocyte dysfunction during reperfusion.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzamide |
| Forma física | Powder |
| CAS | 3544-24-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H8N2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | PARP-IN-1 |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 11.11 mg/mL (81.60 mM) |
| Mostrar más |