Learn More
3-Aminobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459712 25 g 25 g
11449712 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459712 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10793.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3544-24-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
3-Aminobenzamide is used as an endogenous poly-ADP-ribosyltransferase inhibitor. Through its effects on PARPs, 3-amino benzamide causes telomere shortening and stimulates angiogenesis. It displays neuroprotective, anti-necrotic effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-aminobenzamida se utiliza como inhibidor endógeno de la poli-ADP-ribosiltransferasa. A través de sus efectos sobre los PARP, 3-amino benzamida causa acortamiento del telómero y estimula la angiogénesis. Muestra efectos neuroprotectores y antinecróticos.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida (∼ 30 mg/ml), dimetilsulfóxido (∼ 30 mg/ml), solución salina tamponada con fosfato (pH 7,2) (∼ 2 mg/ml), agua (25 mg/ml) y etanol (25 mg/ml).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3544-24-9
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00007989
Clave InChI GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-aminobenzamide, benzamide, 3-amino, 3-amino-benzamide, benzamide, m-amino, meta-aminobenzamide, 3-aba, 3-aminobenzimide, 3-amino benzamide, aniline-3-carboxamide, 3-aminobenzoic acid amide
PubChem CID 1645
ChEBI CHEBI:64042
Nombre IUPAC 3-aminobenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzamide
Punto de fusión 111°C to 115°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2802373
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide (∽30mg/ml),dimethyl sulfoxide (∽30mg/ml),phosphate buffered saline (pH7.2) (∽2mg/ml),water (25mg/ml),and ethanol (25mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%