Learn More
Diclorhidrato de 3-aminoazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485588 250 mg 250 miligramos
15495588 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59318.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102065-89-4 | C3H8N2 | 72.111 g/mol
3-Aminoazetidine dihydrochloride, is used as active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de 3-aminoazetidina se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102065-89-4
Fórmula molecular C3H8N2
Peso molecular (g/mol) 72.111
Número MDL MFCD09910173
Clave InChI FDPKMJDUXJFKOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminoazetidine, 3-azetidinamine, acmc-209y1n, 3-aminoazetidine dihy drochloric
PubChem CID 1516506
Nombre IUPAC azetidin-3-amina
SMILES C1C(CN1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoazetidine dihydrochloride
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.03
Porcentaje de pureza 95%