Learn More
3'-aminoacetofenona, TRC
Código de producto. 30314966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314966 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30314966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58006525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Aminoacetophenone
CAS 99-03-6
Fórmula molecular C8H9NO
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-(3-Aminophenyl)ethan-1-one, 1-(3-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-aminobenzene, 3-Acetylaniline, 3-Acetylphenylamine, 3-Methylcarbonylaniline, 3'-Aminoacetophenone, NSC 7637, m-Acetylaniline, m-Aminoacetophenone, m-Aminoacetylbenzene, β-Aminoacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(N)c1
Nombre IUPAC 1-(3-aminofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 135.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684